Bismut(III)oksid 98+%, ren
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: Bismuth Trioxide, Dibismuth trioxide
192620010 192620050
ACRO192620010EA 2200 NOK
ACRO192620010 ACRO192620050
Bismut(III)oksid 98+%, ren
Bismut(III)oksid
Formel: BiO₃
MW: 465,96 g/mol
Kokepunkt: 1890 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: 825 °C
Tetthet: 8,9 g/cm³
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00003462
CAS-nummer: 1304-76-3
EINECS: 215-134-7
Merck Indeks: 13,01273
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Yellow Powder
Assay 98.0 to 102.0 %