Bismut(III)oksid 99.9%, extra pure
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: Bismuth Trioxide, Dibismuth trioxide
208071000 208075000 208070025
ACRO208071000EA 1025 NOK
ACRO208071000 ACRO208075000 ACRO208070025
Bismut(III)oksid 99.9%, extra pure
Bismut(III)oksid
Formel: BiO₃
MW: 465,96 g/mol
Kokepunkt: 1890 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: 825 °C
Tetthet: 8,9 g/cm³
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00003462
CAS-nummer: 1304-76-3
EINECS: 215-134-7
Merck Indeks: 13,01273
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Yellow Powder
Loss on drying ≤0.2 %
Chloride (Cl) ≤10 ppm
Sulfate (SO4) ≤10 ppm
Bismuth (Bi) 89.5 to 89.9 %
Sodium (Na) ≤50 ppm