Bismut(III)oksid, Supelco®
Leverandør: Merck
Warning
Synonymer: Bismuth Trioxide, Dibismuth trioxide
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.01862.9025 1.01862.1000
1.01862.9025EA 0 NOK
1.01862.9025 1.01862.1000
Bismut(III)oksid, Supelco®
Bismut(III)oksid
Formel: BiO₃
MW: 465,96 g/mol
Kokepunkt: 1890 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 825 °C
Tetthet: 8,9 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00003462
CAS-nummer: 1304-76-3
EINECS: 215-134-7
Merck Indeks: 13,01273
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Melting Point 820 °C
Molar Mass 465.95 g/mol
Bulk Density 1000 kg/m3
Boiling Point 1890 °C
Density 8.93 g/cm3 (20 °C)