Tributylfosfat 99+%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
169930010 169930025 169930100
ACRO169930010EA 1125 NOK
ACRO169930010 ACRO169930025 ACRO169930100
Tributylfosfat 99+%
Tributylfosfat
Formel: (CH₃(CH₂)₃O)₃PO
MW: 266,32 g/mol
Kokepunkt: 289 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: –79 °C
Tetthet: 0,979 g/cm³
Flash punkt: 146 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00009436
CAS-nummer: 126-73-8
EINECS: 204-800-2
Merck Indeks: 13,09692
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fb9a0e9a8476470c1c50ab98587c559fec16cd8d&vid=6bcd8ac2f1665c53ba2c7ace4f34ebb3d890b549&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4230 to 1.4250 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.2 %
GC ≥99.0 %
Color scale ≤50 APHA