Trietylfosfat 99%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
139680010 139680025
ACRO139680010EA 1650 NOK
ACRO139680010 ACRO139680025
Trietylfosfat 99%
Trietylfosfat
Formel: C₆H₁₅O₄P
MW: 182,16 g/mol
Kokepunkt: 215 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: –56 °C
Tetthet: 1,07 g/cm³
Flash punkt: 111 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00009077
CAS-nummer: 78-40-0
EINECS: 201-114-5
Merck Indeks: 12,09806
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4050 to 1.4070 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.2 %
GC ≥98.5 %
Color scale ≤20 APHA