Trimethyl phosphate ≥98%
Leverandør: Thermo Scientific
|
Danger
|
Synonymer:
Trimethylphosphate
A10595.36
A10595.0E
A10595.36EA
975
NOK
A10595.36
A10595.0E
Trimethyl phosphate ≥98%
Trimethyl phosphate
Purity: 98+%
CAS No.: 512-56-1
Molecular Formula: C3H9O4P
Formula Weight: 140.08
Flash Point:
Formel:
C₃H₉O₄P MW: 140,08 g/mol Kokepunkt: 196…198 °C Smeltepunkt: –46 °C Tetthet: 1,213 Flash punkt: >150 °C (302 °F) Lagringstemperatur: Romtemperatur |
MDL nummer:
MFCD00008348 CAS-nummer: 512-56-1 EINECS: 208-144-8 |