Triethyl phosphite 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
139691000 139695000 139690000
ACRO139691000EA 455 NOK
ACRO139691000 ACRO139695000 139690000.
Triethyl phosphite 98%
Triethyl phosphite
Formel: C₆H₁₅O₃P
MW: 166,16 g/mol
Kokepunkt: 156…158 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: –112 °C
Tetthet: 0,965 g/cm³
Flash punkt: 44 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00009084
CAS-nummer: 122-52-1
EINECS: 204-552-5
FN: 2323
ADR: 3,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4120 to 1.4140 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %