Antimon(III)sulfid 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
223595000 223591000
ACRO223595000EA 1750 NOK
ACRO223595000 ACRO223591000
Antimon(III)sulfid 98%
Antimony (III) sulphide
Formel: S₃Sb₂
MW: 339,72 g/mol
Kokepunkt: 1150 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 550 °C
Tetthet: 4,12 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00011217
CAS-nummer: 1345-04-6
EINECS: 215-713-4
ADR: 6.1,III
Merck Indeks: 12,00754
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Dark grey to black Crystalline powder
Assay ≥97.5 % (Sb2S3)