Antimon(V)sulfid, ren
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
Synonymer: Antimony pentasulphide, Diantimony pentasulphide
330410010 330410500 330412500
ACRO330410010EA 3150 NOK
ACRO330410010 ACRO330410500 ACRO330412500
Antimon(V)sulfid, ren
Antimony(V) sulphide
Formel: S₅Sb₂
MW: 403,85 g/mol
Tetthet: 4,12 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00016321
CAS-nummer: 1315-04-4
EINECS: 215-255-5
FN: 3179
ADR: 4.1,II
Merck Indeks: 12,00738
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Yellow to orange-red Powder
Assay ≥54 % (Sb)