Tetraheptylammonium bromide 99%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
218160250 218161000
ACRO218160250EA 1975 NOK
ACRO218160250 ACRO218161000
Tetraheptylammonium bromide 99%
Tetraheptylammonium bromide
Formel: C₂₈H₆₀BrN
MW: 490,7 g/mol
Smeltepunkt: 89…91 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00011861
CAS-nummer: 4368-51-8
EINECS: 224-459-3
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White Flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 89 to 91 °C
Titration Argentometric ≥98.5 %