Tetrametylammoniumbromid 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Danger
187631000 187635000
ACRO187631000EA 825 NOK
ACRO187631000 ACRO187635000
Tetrametylammoniumbromid 98%
Tetrametylammoniumbromid
Formel: C₄H₁₂BrN
MW: 154.05 g/mol
Kokepunkt: ∼360 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 230 °C (dec.)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00011626
CAS-nummer: 64-20-0
EINECS: 200-581-2
FN: 2811
ADR: 6.1 II
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to almost white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric 97.5 to 102.5 %
Water ≤1 %
HPLC ≥97.5 %