Tetraoktylammonium bromid 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: Tetra-n-octylammonium bromide
352100050 352100250 352101000
ACRO352100050EA 680 NOK
ACRO352100050 ACRO352100250 ACRO352101000
Tetraoktylammonium bromid 98%
Tetraoktylammonium bromid
Formel: C₃₂H₆₈BrN
MW: 546,8 g/mol
Smeltepunkt: 95…99 °C
Flash punkt: 100 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00011863
CAS-nummer: 14866-33-2
EINECS: 238-936-9
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to cream Powder or flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 95 to 99 °C
Titration Argentometric ≥97.5 %