Tetrabutylammonium chloride for syntese, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Warning
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.14645.0025 8.14645.0100 8.14645.0010
8.14645.0025EA 883 NOK
8.14645.0025 8.14645.0100 8.14645.0010
Tetrabutylammonium chloride for syntese, Sigma-Aldrich®
Tetrabutylammonium chloride
Formel: C₁₆H₃₆ClN
Smeltepunkt: 83…86 °C
Tetthet: 1,05 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 110 °C
MDL nummer: MFCD00011635
CAS-nummer: 1112-67-0
EINECS: 214-195-7
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Melting Point 41 - 44 °C
Molar Mass 277.92 g/mol
Bulk Density 700 kg/m3
Flash Point 110 °C
pH 5 - 8 (100 g/l, H2O, 20 °C)
Hill Formula C16H36ClN