Tetrabutylammoniumhydrogensulfat for syntese, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Warning
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.18858.0100 8.18858.0500 8.18858.9010
8.18858.0100EA 716 NOK
8.18858.0100 8.18858.0500 8.18858.9010
Tetrabutylammoniumhydrogensulfat for syntese, Sigma-Aldrich®
Tetrabutylammonium hydrogen sulphate
Formel: (C₄H₉)₄NHSO₄
Smeltepunkt: 169…172 °C
Tetthet: 1,01 g/cm³ (25 °C)
MDL nummer: MFCD00011637
CAS-nummer: 32503-27-8
EINECS: 251-068-5
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point 168 - 174 °C
Molar Mass 339.54 g/mol
Bulk Density 650 kg/m3
pH 1 - 2 (100 g/l, H2O, 20 °C)