Benzetoniumklorid 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
Synonymer: Hyamine
105381000 105385000 105380025
ACRO105381000EA 1075 NOK
ACRO105381000 ACRO105385000 ACRO105380025
Benzetoniumklorid 97%
Benzetoniumklorid
Formel: C₂₇H₄₂ClNO₂
MW: 448,09 g/mol
Smeltepunkt: 158…163 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00011742
CAS-nummer: 121-54-0
EINECS: 204-479-9
FN: 2923
ADR: 8,III
Merck Indeks: 13,01074
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 158 to 163 °C
Titration Argentometric ≥96.0 % (on dry substance)
Loss on drying ≤5 % (105 °C, 4 hrs)
Zinc (Zn) ≤500 ppm