Tris(2-methylphenyl)phosphine for syntese, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Warning
Synonymer: Tris(o-tolyl)phosphine, Tri-o-tolylphosphine
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.41817.0001 8.41817.0010
8.41817.0001EA 655 NOK
8.41817.0001 8.41817.0010
Tris(2-methylphenyl)phosphine for syntese, Sigma-Aldrich®
Tris(2-methylphenyl)phosphine
Formel: C₂₁H₂₁P
MW: 304,37 g/mol
Kokepunkt: 187…192 °C (0,05 mmHg)
Smeltepunkt: 125,5 °C
MDL nummer: MFCD00008514
CAS-nummer: 6163-58-2
EINECS: 228-193-9
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Melting Point 124 - 127 °C
Molar Mass 304.38 g/mol
Boiling Point 238 °C (15 hPa)