Tris(4-methylphenyl)phosphine 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: Tri-p-tolylphosphine, Tris(p-tolyl)phosphine
422330050 422330010
ACRO422330050EA 1325 NOK
ACRO422330050 ACRO422330010
Tris(4-methylphenyl)phosphine 98%
Tris(4-methylphenyl)phosphine
Formel: C₂₁H₂₁P
MW: 304,37 g/mol
Kokepunkt: 400 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 145…150 °C
Tetthet: 1,11 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00008542
CAS-nummer: 1038-95-5
EINECS: 213-863-5
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to light yellow Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 144 to 148 °C
GC ≥97.5 %