Ammonium tetrafluorborat 99%, ren
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
310961000 310965000 310960025
ACRO310961000EA 340 NOK
ACRO310961000 ACRO310965000 ACRO310960025
Ammonium tetrafluorborat 99%, ren
Ammonium tetrafluoroborate
Formel: H₄BF₄N
Smeltepunkt: 230 °C (subl.)
Tetthet: 1,87 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD06245785
CAS-nummer: 13826-83-0
EINECS: 237-531-4
FN: 3260
ADR: 8,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White Crystalline powder or crystals
Titration with NaOH ≥98.5 %