Ammoniumbromid, EMSURE® ACS analysis_for, Supelco®
Leverandør: Merck
Warning
MQ300
1.01125.1000 1.01125.9025
1.01125.1000EA 1550 NOK
1.01125.1000 1.01125.9025
Ammoniumbromid, EMSURE® ACS analysis_for, Supelco®
Ammonium bromide
Formel: H₄BrN
MW: 97.94 g/mol
Smeltepunkt: 542
Tetthet: 2.42 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00011419
CAS-nummer: 12124-97-9
EINECS: 235-183-8
Merck Indeks: 13,00505
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Solubility 742 g/l (20 °C)
Melting Point 542 °C (closed capillary tube)
Molar Mass 97.94 g/mol
Bulk Density 1100 kg/m3
Vapor Pressure 1.3 hPa (198 °C)
Density 2.43 g/cm3 (20 °C)
pH 4.8 (50 g/l, H2O, 25 °C)