Ammoniumhydrogenkarbonat 98%, ren
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: Ammonium bicarbonate
370930250 370930010 370930050
ACRO370930250EA 425 NOK
ACRO370930250 ACRO370930010 ACRO370930050
Ammoniumhydrogenkarbonat 98%, ren
Ammonium hydrogen carbonate
Formel: NH₄HCO₃
MW: 79,06 g/mol
Smeltepunkt: 105 °C (dec.)
Tetthet: 1,57 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00012138
CAS-nummer: 1066-33-7
EINECS: 213-911-5
Merck Indeks: 13,00497
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with HCl ≥97.5 %
Anticaking agent ≤0.55 % (MgCO3)