Ammoniumdikromat 99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Danger
208815000 208811000 208810025
ACRO208815000EA 975 NOK
ACRO208815000 ACRO208811000 ACRO208810025
Ammoniumdikromat 99%
Ammoniumdikromat
Formel: (NH₄)₂Cr₂O₇
Smeltepunkt: 170 °C (dec.)
Tetthet: 2,15 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00010879
CAS-nummer: 7789-09-5
EINECS: 232-143-1
FN: 1439
ADR: 5.1,II
REACH: 01-2119661563-36-0000
Merck Indeks: 13,00516
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Orange Adhering crystals
Titration Iodometric ≥98.5 %
Loss on drying ≤3 % (105°C, 4 h)
Chloride (Cl) ≤500 ppm
Sulfate (SO4) ≤500 ppm