Diammoniumhydrogenortofosfat ≥97.5%, TECHNICAL
Leverandør: VWR Chemicals
Synonymer: Ammonium persulphate
21306.362EA 2075 NOK
21306.362
Diammoniumhydrogenortofosfat ≥97.5%, TECHNICAL
Diammoniumhydrogenortofosfat
Formel: (NH₄)₂HPO₄
MW: 132,06 g/mol
Smeltepunkt: 185 °C
Tetthet: 1,619 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00010891
CAS-nummer: 7783-28-0
EINECS: 231-987-8
REACH: 01-2119490974-22
Merck Indeks: 13,00546
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Assay Min. 97.5 %