Ammoniumdihydrogenortofosfat ≥98% ACS
Leverandør: VWR Chemicals
0897-1KGEA 3350 NOK
0897-1KG 0897-500G
Ammoniumdihydrogenortofosfat ≥98% ACS
Ammoniumdihydrogenortofosfat
Formel: NH₄H₂PO₄
Smeltepunkt: 190 °C
Tetthet: 1,8 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00003396
CAS-nummer: 7722-76-1
EINECS: 231-764-5
Merck Indeks: 13,00547
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Calcium <0.001%
Chloride ≤0.0005%
Heavy metals ≤0.0005%
Insolubles ≤0.005%
Iron ≤0.001%
Magnesium ≤0.0005%
Nitrate ≤0.001%
pH (5%, Water) at 25 °C 3.8 - 4.4
Potassium ≤0.005%
Purity ≥98%
Sodium ≤0.005%
Sulphate ≤0.01%