Ammoniumdihydrogenortofosfat, EMSURE® ACS, Reag. Ph. Eur. for analysis, Supelco®
Leverandør: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.01126.0500 1.01126.9050 1.01126.5000
1.01126.0500EA 695 NOK
1.01126.0500 1.01126.9050 1.01126.5000
Ammoniumdihydrogenortofosfat, EMSURE® ACS, Reag. Ph. Eur. for analysis, Supelco®
Ammoniumdihydrogenortofosfat
Formel: NH₄H₂PO₄
Smeltepunkt: 190 °C
Tetthet: 1,8 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00003396
CAS-nummer: 7722-76-1
EINECS: 231-764-5
Merck Indeks: 13,00547
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Solubility 368 g/l (20 °C)
Melting Point 190 °C
Molar Mass 115.02 g/mol
Bulk Density 800 - 1100 kg/m3
Vapor Pressure 0.066 hPa (125 °C)
Density 1.80 g/cm3 (20 °C)
pH 3.8 - 4.4 (50 g/l, H2O, 20 °C)