Ammoniumperoksodisulfat, EMSURE® ACS, Reag. Ph. Eur. for analysis, Supelco®
Leverandør: Merck
Danger
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.01201.0500 1.01201.1000 1.01201.5000 1.01201.9050 1.01201.9012
1.01201.0500EA 637 NOK
1.01201.0500 1.01201.1000 1.01201.5000 1.01201.9050 1.01201.9012
Ammoniumperoksodisulfat, EMSURE® ACS, Reag. Ph. Eur. for analysis, Supelco®
Ammoniumperoksodisulfat
Formel: (NH₄)₂S₂O₈
Smeltepunkt: 120 °C
Tetthet: 1.98 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00003390
CAS-nummer: 7727-54-0
EINECS: 231-786-5
FN: 1444
ADR: 5.1,III
Merck Indeks: 13,00545
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f82a373f21d34e63dc94c0598f3f33ba6bbfdb2b&vid=2b6d196dbf07ce4dd528ac7b4f8456678accd3ba&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Solubility 620 g/l (20 °C)
Melting Point 120 °C (decomposition)
Molar Mass 228.19 g/mol
Bulk Density 900 kg/m3
Density 1.98 g/cm3 (20 °C)
pH 3.2 (100 g/l, H2O, 20 °C)
Hazard Class 5.1
Hazard Class Description Oxidizer