Ammoniumtiocyanat, EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph. Eur. for analysis, Supelco®
Leverandør: Merck
Warning
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.01213.0500 1.01213.9025
1.01213.0500EA 1230 NOK
1.01213.0500 1.01213.9025
Ammoniumtiocyanat, EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph. Eur. for analysis, Supelco®
Ammoniumtiocyanat
Formel: NH₄SCN
Smeltepunkt: 150 °C
Tetthet: 1,305 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00011428
CAS-nummer: 1762-95-4
EINECS: 217-175-6
Merck Indeks: 13,00564
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Solubility 1600 g/l (20 °C)
Melting Point 150 °C
Molar Mass 76.12 g/mol
Bulk Density 600 - 700 kg/m3
Vapor Pressure  - 1 hPa (20 °C)
Density 1.3 g/cm3 (20 °C)
pH 4.8 - 5.8 (50 g/l, H2O, 20 °C)