Tionylklorid 99.5+%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
Synonymer: Thionyl dichloride
169490010 169490250 169491000 169495000 169490025
ACRO169490010EA 850 NOK
ACRO169490010 ACRO169490250 ACRO169491000 ACRO169495000 ACRO169490025
Tionylklorid 99.5+%
Tionylklorid
Formel: Cl₂OS
MW: 118,97 g/mol
Kokepunkt: 76 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: –105 °C
Tetthet: 1,64 g/cm³
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00011449
CAS-nummer: 7719-09-7
EINECS: 231-748-8
FN: 1836
ADR: 8,I
Merck Indeks: 12,09485
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≤0.5 % Sulfuryl chloride
HPLC ≥96.0 %