Tionylklorid 99.7%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
Synonymer: Thionyl dichloride
382662500 382660010 382660025
382662500.EA 635 NOK
382662500. 382660010. 382660025.
Tionylklorid 99.7%
Tionylklorid
Formel: Cl₂OS
MW: 118,97 g/mol
Kokepunkt: 76 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: –105 °C
Tetthet: 1,64 g/cm³
MDL nummer: MFCD00011449
CAS-nummer: 7719-09-7
EINECS: 231-748-8
FN: 1836
ADR: 8,I
Merck Indeks: 12,09485
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥99.6 % (SOCl2)
Color scale ≤50 APHA
Impurity ≤0.05 % (SCl2 + S2Cl2)