Sulfaminsyre 99%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
222070010 222070025 222072500 222070100
ACRO222070010EA 1775 NOK
ACRO222070010 ACRO222070025 ACRO222072500 ACRO222070100
Sulfaminsyre 99%
Sulfaminsyre
Formel: H₃NO₃S
Kokepunkt: 247 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 200…208 °C
Tetthet: 2,15 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00011603
CAS-nummer: 5329-14-6
EINECS: 226-218-8
FN: 2967
ADR: 8,III
Merck Indeks: 13,09006
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=afa0500786be69d531cdf06f8e67548e6f67b23f&vid=73aa20196fbabf965e4375f2cf3675e2f513ee59&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 200 to 208 °C
Titration with NaOH ≥98.5 %