Sulfaminsyre ≥99%, TECHNICAL
Leverandør: VWR Chemicals
Warning
Synonymer: Aminosulphonic acid, Amidosulphuric acid, Amidosulphuric Acid, Sulphamic acid, Amidosulphonic acid, Sulphamidic acid
20671.297EA 410 NOK
20671.297 20671.468 20671.366
Sulfaminsyre ≥99%, TECHNICAL
Sulfaminsyre
Formel: H₃NO₃S
MW: 97.09 g/mol
Kokepunkt: 247
Smeltepunkt: 205
Tetthet: 2.15 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00011603
CAS-nummer: 5329-14-6
EINECS: 226-218-8
FN: 2967
ADR: 8 III
Merck Indeks: 13,09006
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=afa0500786be69d531cdf06f8e67548e6f67b23f&vid=73aa20196fbabf965e4375f2cf3675e2f513ee59&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Assay Min. 99 %