Dimetylsulfoksid 99.8+%, extra pure
Leverandør: Thermo Scientific
295520010 295522500 295520025 295520250
ACRO295520010EA 1225 NOK
ACRO295520010 ACRO295522500 ACRO295520025 ACRO295520250
Dimetylsulfoksid 99.8+%, extra pure
Dimetylsulfoksid
Formel: (CH₃)₂SO
Kokepunkt: 189 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: 18,4 °C
Tetthet: 1,1 g/cm³
Flash punkt: 87 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00002089
CAS-nummer: 67-68-5
EINECS: 200-664-3
Merck Indeks: 13,03285
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3ec1573e80c11ddf9254283ef76abf5fb6539c7e&vid=ef2c8190e048406b967644856c8e2e7172d77412&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear liquid
Water ≤0.1 %
GC ≥99.80 %
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.003 %
Acidity ≤0.04 mg KOH/g