Dimetylsulfoksid, extra dry over Molecular Sieve 99.7+%, AcroSeal®
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
348440010 348440025 348441000 348445000
348440010.EA 1900 NOK
348440010. 348440025. 348441000. 348445000.
Dimetylsulfoksid, extra dry over Molecular Sieve 99.7+%, AcroSeal®
Dimetylsulfoksid
Formel: (CH₃)₂SO
Kokepunkt: 189 °C (760 mmHg)
Tetthet: 1,1 g/cm³
Flash punkt: 87 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00002089
CAS-nummer: 67-68-5
EINECS: 200-664-3
Merck Indeks: 13,03285
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3ec1573e80c11ddf9254283ef76abf5fb6539c7e&vid=157e2a24c93041cbbb69833d226195e333b07665&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.005 %
GC ≥99.70 %
SPESIFIKASJONER
Environmentally Preferable Safer Human and Environmental Health
Miljøsertifikat Chem21 Solvent Selection Guide recommended by default