Dimetylsulfoksid 99.8+% for peptide synthesis
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
354840025 354845000
ACRO354840025EA 4475 NOK
ACRO354840025 ACRO354845000
Dimetylsulfoksid 99.8+% for peptide synthesis
Dimetylsulfoksid
Formel: (CH₃)₂SO
Kokepunkt: 189 °C (760 mmHg)
Tetthet: 1,1 g/cm³
Flash punkt: 87 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00002089
CAS-nummer: 67-68-5
EINECS: 200-664-3
Merck Indeks: 13,03285
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3ec1573e80c11ddf9254283ef76abf5fb6539c7e&vid=157e2a24c93041cbbb69833d226195e333b07665&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless Liquid
Water ≤0.005 % (K.F.)
GC ≥99.80 %
Residue after evaporation ≤0.001 %
Free amine ≤0.0002 %
Acidity (CH3COOH) ≤0.003 %