Dimetylsulfoksid ≥99.9% ACS
Leverandør: VWR Chemicals
Synonymer: Methanesulphinylmethane, Methyl sulphoxide, Dimethyl(oxido)sulphur, DMSO
0231-500MLEA 2200 NOK
0231-500ML 0231-4L
Dimetylsulfoksid ≥99.9% ACS
Dimetylsulfoksid
Formel: (CH₃)₂SO
MW: 78,14 g/mol
Kokepunkt: 189 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 18,5 °C
Tetthet: 1,101 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 87 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00002089
CAS-nummer: 67-68-5
EINECS: 200-664-3
REACH: 01-2119431362-50
Merck Indeks: 13,03285
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3ec1573e80c11ddf9254283ef76abf5fb6539c7e&vid=157e2a24c93041cbbb69833d226195e333b07665&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Abs.@270 nm <0.4
Abs.@290 nm ≤0.18
Abs.@310 nm ≤0.06
Abs.@330nm ≤0.02
Abs.@350 – 400 nm ≤0.01
Purity ≥99.9%
Residue After Evaporation ≤0.01%
Titrable Free Acid ≤0.001 meq/g
Water (KF) ≤0.1%