Dimetylsulfoksid ≥99.0%, GPR RECTAPUR®
Leverandør: VWR Chemicals
23486.297EA 695 NOK
23486.297 23486.322 23486.460
Dimetylsulfoksid ≥99.0%, GPR RECTAPUR®
Dimetylsulfoksid
Formel: (CH₃)₂SO
Kokepunkt: 189 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 18,5 °C
Tetthet: 1,101 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 87 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00002089
CAS-nummer: 67-68-5
EINECS: 200-664-3
REACH: 01-2119431362-50
Merck Indeks: 13,03285
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3ec1573e80c11ddf9254283ef76abf5fb6539c7e&vid=ef2c8190e048406b967644856c8e2e7172d77412&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Assay Min. 99,0 %
IR Spectrum Passes test
Density (20/4) 1,099 - 1,101
Refractive index (20°C) 1,478 - 1,479
Evaporation residue Max. 50 ppm
Water Max. 0.05 %
Cu (Copper) Max. 5 ppm
Fe (Iron) Max. 5 ppm
Pb (Lead) Max. 5 ppm