Dimetyldisulfid zS, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Danger
Synonymer: Dimethyl disulphide, Methyl disulphide
MQ200
8.20791.0005 8.20791.0250 8.20791.1000 8.20791.9027
8.20791.0005EA 289 NOK
8.20791.0005 8.20791.0250 8.20791.1000 8.20791.9027
Dimetyldisulfid zS, Sigma-Aldrich®
Dimetyldisulfid
Formel: C₂H₆S₂
MW: 94.2 g/mol
Kokepunkt: 110
Smeltepunkt: –98 °C
Tetthet: 1.06 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 16
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00008561
CAS-nummer: 624-92-0
EINECS: 210-871-0
FN: 2381
ADR: 3 (6.1) II
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Solubility 2.5 g/l (20 °C)
Melting Point -85 °C
Molar Mass 94.20 g/mol
Boiling Point 110 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 28 hPa (20 °C)
Flash Point 16 °C
Refractive Index 1.525 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 1.1 - 16.1 %(V)
Density 1.06 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 370 °C
Synonyms Methyl disulfide
Hill Formula C2H6S2
Chemical Formula CH3SSCH3