Dimetylsulfid 99+%, extra pure
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
Synonymer: DMS
127760010 127760025 127760100
ACRO127760010EA 975 NOK
ACRO127760010 ACRO127760025 ACRO127760100
Dimetylsulfid 99+%, extra pure
Dimetylsulfid
Formel: C₂H₆S
MW: 62,14 g/mol
Kokepunkt: 36,2 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: –98 °C
Tetthet: 0,846 g/cm³
Flash punkt: –48 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00008562
CAS-nummer: 75-18-3
EINECS: 200-846-2
FN: 1164
ADR: 3,II
Merck Indeks: 12,06204
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4341 to 1.4361 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.3 %
GC ≤0.2 % Methylmercaptan