Dimetylsulfid for syntese, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Danger
Synonymer: DMS
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20833.9160 8.20833.9025
8.20833.9160EA 0 NOK
8.20833.9160 8.20833.9025
Dimetylsulfid for syntese, Sigma-Aldrich®
Dimetylsulfid
Formel: C₂H₆S
MW: 62,14 g/mol
Kokepunkt: 36,2 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: –98 °C
Tetthet: 0,85 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: –18 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00008562
CAS-nummer: 75-18-3
EINECS: 200-846-2
FN: 1164
ADR: 3,II
Merck Indeks: 12,06204
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Solubility 2 g/l (20 °C)
Melting Point -98 °C
Molar Mass 62.14 g/mol
Boiling Point 37 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 530 hPa (25 °C)
Flash Point -48 °C
Refractive Index 1.4351 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 2.2 - 19.7 %(V)
Density 0.85 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 205 °C
Hazard Class 3
Hazard Class Description Flammable Liquid