2,2'-Dipyridyl disulphide 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: 1,2-Di(pyridin-2-yl)disulphane, 2,2'-Dithiodipyridine
162230050 162230250 162231000
ACRO162230050EA 1125 NOK
ACRO162230050 ACRO162230250 ACRO162231000
2,2'-Dipyridyl disulphide 98%
2,2'-Dipyridyl disulphide
Formel: C₁₀H₈N₂S₂
MW: 220,32 g/mol
Kokepunkt: 348 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 56…60 °C
Flash punkt: 210 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00006287
CAS-nummer: 2127-03-9
EINECS: 218-343-1
FN: 3335
ADR: 9,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to yellow to beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 55 to 60 °C
GC ≥97.5 %