Jodmonobromid 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
208840500 208842500
ACRO208840500EA 750 NOK
ACRO208840500 ACRO208842500
Jodmonobromid 98%
Jodmonobromid
Formel: IBr
MW: 206,81 g/mol
Kokepunkt: 116 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: 42…50 °C
Tetthet: 4,41 g/cm³
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00011353
CAS-nummer: 7789-33-5
EINECS: 232-159-9
FN: 3260
ADR: 8,II
Merck Indeks: 13,05038
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Dark grey to brown-black Crystals or crystalline mass and/or chunks
Titration Iodometric ≥97.5 %
Sulfated ash ≤0.05 %