Jodmonoklorid 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
196961000 196965000
ACRO196961000EA 1050 NOK
ACRO196961000 ACRO196965000
Jodmonoklorid 98%
Jodmonoklorid
Formel: ClI
Kokepunkt: 97 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: 26 °C
Tetthet: 3,2 g/cm³
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00011354
CAS-nummer: 7790-99-0
EINECS: 232-236-7
FN: 1792
ADR: 8,II
Merck Indeks: 13,05039
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Dark red-brown to brown to black Liquid or solid
Titration Iodometric ≥97.5 %