Jodmonoklorid ACS
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
412361000 412365000
ACRO412361000EA 1500 NOK
ACRO412361000 ACRO412365000
Jodmonoklorid ACS
Jodmonoklorid
Formel: ClI
Kokepunkt: 97,3 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 26 °C
Tetthet: 3,2 g/cm³
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00011354
CAS-nummer: 7790-99-0
EINECS: 232-236-7
FN: 1792
ADR: 8,II
Merck Indeks: 13,05039
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Dark red-brown to brown to black Liquid or solid
Assay 1.00 to 1.20 (I/Cl ratio of the Wijs solution prepared from the reagent)
Insoluble matter ≤0.005 %
GC ≥99.85 %