Jodmonoklorid for syntese, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Danger
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.04771.0100 8.04771.0250
8.04771.0100EA 945 NOK
8.04771.0100 8.04771.0250
Jodmonoklorid for syntese, Sigma-Aldrich®
Jodmonoklorid
Formel: ClI
Kokepunkt: 97,3 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 26 °C
Tetthet: 3,1 g/cm³ (29 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00011354
CAS-nummer: 7790-99-0
EINECS: 232-236-7
FN: 3498
ADR: 8,II
Merck Indeks: 13,05039
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Solubility (20 °C) (decomposition)
Melting Point 14 - 27 °C
Molar Mass 162.35 g/mol
Boiling Point 97 °C (1013 hPa) (decomposition)
Density 3.1 g/cm3 (29 °C)
Hazard Class 8
Hazard Class Description Corrosive Material