Jodtriklorid for bestemmelse av jodtall, traceable to NIST Standard Reference Material (SRM)
Leverandør: VWR Chemicals
Danger
2812.0500EA 1050 NOK
2812.0500 2812.1000
Jodtriklorid for bestemmelse av jodtall, traceable to NIST Standard Reference Material (SRM)
Jodtriklorid
Formel: ICl₃
Smeltepunkt: 63 °C
Tetthet: 1,23 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 40 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00036291
CAS-nummer: 865-44-1
EINECS: 212-739-8
FN: 3085
ADR: 5.1 (8),II
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Concentration 0.0994 - 0.1006 mol/l
Form Liquid
NIST traceable Confirmed