4-Methylimidazole 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
Synonymer: 4-Methyl-1H-imidazole
190330500 190332500
ACRO190330500EA 875 NOK
ACRO190330500 ACRO190332500
4-Methylimidazole 98%
4-Methylimidazole
Formel: C₄H₆N₂
MW: 82,11 g/mol
Kokepunkt: 263 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 52…56 °C
Tetthet: 1,0416 g/cm³ (14.3 °C)
Flash punkt: 157 °C
MDL nummer: MFCD00005201
CAS-nummer: 822-36-6
EINECS: 212-497-3
FN: 2811
ADR: 6.1,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to yellow Crystalline powder or crystals or mass and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 50 to 56 °C
GC ≥97.5 %