1,2-Dimethylimidazole 96+%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
Synonymer: 1,2-Dimethyl-1H-imidazole
159441000 159445000
ACRO159441000EA 620 NOK
ACRO159441000 ACRO159445000
1,2-Dimethylimidazole 96+%
1,2-Dimethylimidazole
Formel: C₅H₈N₂
MW: 96,13 g/mol
Kokepunkt: 204 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 37…39 °C
Tetthet: 1,084 g/cm³
Flash punkt: 93 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00005294
CAS-nummer: 1739-84-0
EINECS: 217-101-2
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to yellow to orange Crystals or crystalline mass or liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %
Insoluble matter ≤0.05 % (In methanol)
Residue after reduction ≤0.02 %