2,4-Dimethylimidazole 90% tech.
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
210320050 210320250
ACRO210320050EA 940 NOK
ACRO210320050 ACRO210320250
2,4-Dimethylimidazole 90% tech.
2,4-Dimethylimidazole
Formel: C₅H₈N₂
MW: 96,13 g/mol
Kokepunkt: 266 °C (733 mmHg)
Smeltepunkt: 85…87 °C
MDL nummer: MFCD00022365
CAS-nummer: 930-62-1
EINECS: 213-221-4
FN: 3263
ADR: 8,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Yellow to orange Viscous liquid or mass
Infrared spectrum Conforms
GC ≥88 %