1,1'-karbonyldiimidazol 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
151810100 151810250 151811000 151815000
ACRO151810100EA 705 NOK
ACRO151810100 ACRO151810250 ACRO151811000 ACRO151815000
1,1'-karbonyldiimidazol 97%
1,1'-karbonyldiimidazol
Formel: C₇H₆N₄O
Smeltepunkt: 118…120 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00005286
CAS-nummer: 530-62-1
EINECS: 208-488-9
FN: 3259
ADR: 8,II
Merck Indeks: 14,01819
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to cream Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Assay ≥96.0 %
Water ≤0.5 %
GC ≥97.5 %