1,1'-karbonyldiimidazol for syntese, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Danger
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.02301.0005 8.02301.0025 8.02301.0100 8.02301.0002 8.02301.2500
8.02301.0005EA 329 NOK
8.02301.0005 8.02301.0025 8.02301.0100 8.02301.0002 8.02301.2500
1,1'-karbonyldiimidazol for syntese, Sigma-Aldrich®
1,1'-karbonyldiimidazol
Formel: C₇H₆N₄O
Smeltepunkt: 111…116 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00005286
CAS-nummer: 530-62-1
EINECS: 208-488-9
FN: 3263
ADR: 8,II
Merck Indeks: 14,01819
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Solubility (20 °C) (decomposition)
Melting Point 116 - 120 °C
Molar Mass 162.15 g/mol
pH 7.7 (50 g/l, H2O, 20 °C)
Hill Formula C7H6N4O