1,1'-Tiokarbonyldiimidazol 90% tech.
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: 1,1'-Thiocarbonylbis(imidazole), 1,1'-Thiocarbonylbis-1H-imidazole
168480100 168480250
ACRO168480100EA 1400 NOK
ACRO168480100 ACRO168480250
1,1'-Tiokarbonyldiimidazol 90% tech.
1,1'-Tiokarbonyldiimidazol
Formel: C₇H₆N₄S
MW: 178,22 g/mol
Smeltepunkt: 96…103 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00005289
CAS-nummer: 6160-65-2
EINECS: 228-183-4
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Bright yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥88.0 %